Barco de pesaje Kjeldahl
Proveedor: VELP SCIENTIFIC
CM0486000 CM0486001
VELPCM0486000EA 173 EUR
VELPCM0486000 VELPCM0486001
Barco de pesaje Kjeldahl
Navecillas Navecillas de pesaje
El bote de pesaje es adecuado para las sustancias almibaradas y viscosas, las pulpas y los polvos.
  • Bote sin nitrógeno, garantiza un bajo riesgo de error
  • Adecuado para el trasvase cuantitativo de sustancias a los tubos de ensayo de mineralización