Cepillos para tubos y barriles
Proveedor: Socorex Isba
1.170.320 1.170.305 1.170.300
SOCO1.170.320EA 44.1 EUR
SOCO1.170.320 SOCO1.170.305 SOCO1.170.300
Cepillos para tubos y barriles
Cepillos
Cepillos para cilindros y tubos con extremo empenachado y mango de plástico para la limpieza de cilindros y tubos de vidrio.
Información de suministro: El juego incluye: Dos cepillos para barriles de 0,3/0,5/1 ml, dos cepillos para barriles de 1/2/5 ml y dos cepillos para barriles de 5/10/20 ml.