Contenedores de eliminación de residuos de solventes.
Proveedor: asecos
23156 23157 23158 23159 23160 23161
MSGA23156EA 178.5 EUR
MSGA23156 MSGA23157 MSGA23158 MSGA23159 MSGA23160 MSGA23161
Contenedores de eliminación de residuos de solventes.
Recipientes Recipientes para residuos
Estos contenedores están hechos de chapa de acero galvanizado opcionalmente con revestimiento rojo o acero inoxidable. Estas unidades son ideales para la eliminación segura de trapos impregnados con solventes u otros desechos.
  • Instalación segura directamente en el lugar de trabajo
  • Reduzca los vapores de escape al mínimo.
  • Desbloqueo seguro de la tapa con pedal
Las aberturas de ventilación presentes en los bordes del suelo evitan la combustión espontánea de autodesmontaje de los contenidos.