Ácido sulfúrico 98% ≥98% for the determination of nitrogen
Proveedor: PanReac AppliChem
173163.1611 173163.1612
APPC173163.1611EA 75.5 EUR
APPC173163.1611 APPC173163.1612
Ácido sulfúrico 98% ≥98% for the determination of nitrogen
Ácido sulfúrico
Formula: H₂SO₄
MW: 98.08 g/mol
Pto. Ebullición: 330 °C
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.84
Número MDL: MFCD00064589
Núm. CAS: 7664-93-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 98%
Appearence Clear colorless liquid
Density 20/4 1,84
Residue on ignition 0,0005%
Nitrogen compounds (as N) 0,0005%