Metilprednisolona
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
338800010 338800050
ACRO338800010EA 87.1 EUR
ACRO338800010 ACRO338800050
Metilprednisolona
Metilprednisolona
Formula: C₂₂H₃₀O₅
Pto. de fusión: 227…231 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010591
Núm. CAS: 83-43-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +97° to +103° (20°C, 589 nm) (1 % in ethanol)