7-Hidroxiindol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
462290010 462292500
ACRO462290010EA 427 EUR
ACRO462290010 ACRO462292500
7-Hidroxiindol 95%
7-Hidroxiindol
Formula: C₈H₇NO
MW: 133.15 g/mol
Pto. de fusión: 85…87 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00152102
Núm. CAS: 2380-84-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 88 °C
GC ≥94.0 %