Aliquat® 336 TG
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Methyltrialkylammonium chloride, Tricaprylmethylammonium chloride, Trioctylmethylammonium chloride, Methyltrioctylammonium chloride
463570025 463570010 463572500
ACRO463570025EA 245 EUR
ACRO463570025 ACRO463570010 ACRO463572500
Aliquat® 336 TG
Aliquat® 336
Formula: CH₃(CH₂)₇]₃NCH₃Cl
MW: 404,17 g/mol
Densidad: 0,89 g/cm³
Pto. de inflamación: 77 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011862
Núm. CAS: 63393-96-4
UN: 2922
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to amber Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4655 to 1.4715 (20°C, 589 nm)
Assay 112.0 to 117.2 (Quaternary value)
Water ≤5 %
Titration with HClO4 88.2 to 93.0 % (≤2.0 % (Tert.amine))