Chlorothiazide 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 6-Chloro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-7-sulphonamide 1,1-Dioxide
461740050 461740250 461741000
ACRO461740050EA 45.6 EUR
ACRO461740050 ACRO461740250 ACRO461741000
Chlorothiazide 98%
Chlorothiazide
Formula: C₇H₆ClN₃O₄S₂
MW: 295,71 g/mol
Pto. de fusión: 348 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00058576
Núm. CAS: 58-94-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %