Citalopram hydrobromide (by HPLC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[3-(Dimethylamino)propyl]-1-(4-fluorophenyl)-1,3-dihydroisobenzofuran-5-carbonitrile Hydrobromide
462310010 462310050
ACRO462310010EA 61.9 EUR
ACRO462310010 ACRO462310050
Citalopram hydrobromide (by HPLC)
Citalopram hydrobromide
Formula: C₂₀H₂₁FN₂O
MW: 405.31 g/mol
Pto. de fusión: 185…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02101306
Núm. CAS: 59729-32-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 4 h)
Solubility (1 % in ethanol) Clear colorless
HPLC ≥97.5 %