Calcio sulfato, Drierite™ 6 mesh, indicator_with
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Sulfato de calcio
463475000 463470020
ACRO463475000EA 105 EUR
ACRO463475000 ACRO463470020
Calcio sulfato, Drierite™ 6 mesh, indicator_with
Calcio sulfato
Formula: CaO₄S
MW: 136.14 g/mol
Pto. de fusión: 1450 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010912
Núm. CAS: 7778-18-9
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 13,01711
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Blue Irregular granules
Water ≤0.3 %
Particle size 6 mesh
Composition ≤2 % (CoCl2) Typical