Gemfibrozilo 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461790050 461790250
ACRO461790050EA 70.4 EUR
ACRO461790050 ACRO461790250
Gemfibrozilo 98%
Gemfibrozilo
Formula: C₁₅H₂₂O₃
Pto. de fusión: 60…61 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00079335
Núm. CAS: 25812-30-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
Water ≤0.25 %
HPLC ≥97.5 %