Isoprenaline hemisulphate
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
462110050 462110250
ACRO462110050EA 52.7 EUR
ACRO462110050 ACRO462110250
Isoprenaline hemisulphate
Isoprenaline hemisulphate
Formula: C₁₁H₁₇NO₃·¹/₂H₂O₄S
Pto. de fusión: 83 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013139
Núm. CAS: 299-95-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Crystalline powder
Water ≤7 %
HPLC ≥97.5 %
Identity passes test