Losartan potassium (by HPLC)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos: MK-954, DUP-753, 2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)-1,1'-biphenyl-4-yl]methyl]imidazole-5-methanol Potassium Salt, (1-((2'-(2H-Tetrazol-5-yl)-[1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl)-2-butyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl)methanol, potassium salt
462740050 462740250
ACRO462740050EA 103 EUR
ACRO462740050 ACRO462740250
Losartan potassium (by HPLC)
Losartan potassium
Formula: C₂₂H₂₃ClN₆O
MW: 461.01 g/mol
Pto. de fusión: 183…185 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD02092704
Núm. CAS: 124750-99-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to light yellow Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 % (on dried substance)