3-Diethylamino-1-propyne 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N,N-Diethylpropargylamine
455580050 455580250 455581000
ACRO455580050EA 38.1 EUR
ACRO455580050 ACRO455580250 ACRO455581000
3-Diethylamino-1-propyne 97%
3-Diethylamino-1-propyne
Formula: C₇H₁₃N
Pto. Ebullición: 118…120 °C
Densidad: 0,811 g/cm³
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039881
Núm. CAS: 4079-68-9
UN: 2733
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %