O-Diphenylphosphinylhydroxylamine 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
461850010 461850050
ACRO461850010EA 431 EUR
ACRO461850010 ACRO461850050
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine 96%
O-Diphenylphosphinylhydroxylamine
Formula: C₁₂H₁₂NO₂P
Pto. de fusión: 104 °C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD12755701
Núm. CAS: 72804-96-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥88 %