Salmeterol xinafoate
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Salmeterol 1-hydroxy-2-naphthoate
462175000
462171000
ACRO462175000EA
490
EUR
ACRO462175000
ACRO462171000
Salmeterol xinafoate
Salmeterol xinafoate
Formula:
C₂₅H₃₇NO₄·C₁₁H₈O₃ MW: 603,76 g/mol Pto. de fusión: 126…128 °C Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00897708 Núm. CAS: 94749-08-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to almost white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |