Tetrationato de disodio dihidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Disodium tetrathionate dihydrate
461920250 461921000
ACRO461920250EA 121 EUR
ACRO461920250 ACRO461921000
Tetrationato de disodio dihidrato
Tetrationato de disodio dihidrato
Formula: Na₂O₆S₄·2H₂O
MW: 306.27 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00150868
Núm. CAS: 13721-29-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility colorless to light yellow
Titration after Ion exchange ≥97.5 %