Ternidazole 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
461950010 461952500
ACRO461950010EA 464 EUR
ACRO461950010 ACRO461952500
Ternidazole 97%
Ternidazole
Formula: C₇H₁₁N₃O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01721389
Núm. CAS: 1077-93-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %