Valacyclovir hydrochloride hydrate
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: L-Valine 2-(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-ylmethoxy)ethyl Ester Hydrochloride
462260050 462260250
ACRO462260050EA 147 EUR
ACRO462260050 ACRO462260250
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Valacyclovir hydrochloride hydrate
Formula: C₁₃H₂₀N₆O₄
MW: 360,80 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01861507
Núm. CAS: 124832-27-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 5.0 to 11.0 %
HPLC ≥97.5 %