Vindoline
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
462270010 462270050
ACRO462270010EA 106 EUR
ACRO462270010 ACRO462270050
Vindoline
Vindoline
Formula: C₂₅H₃₂N₂O₆
MW: 456,5 g/mol
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD27991347
Núm. CAS: 2182-14-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
HPLC ≥97.5 %