Ácido clorhídrico 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Proveedor: Merck
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ100
1.60238.1000
1.60238.4000
1.60238.1000EA
28.3
EUR
1.60238.1000
1.60238.4000
Ácido clorhídrico 0.01 M, Titripur®, Supelco®
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl MW: 36.46 g/mol |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 |
Resultados test especificaciones
Storage | Store at +15 °C to +25 °C |
Molarity | 0,01 M |