Bottles, Narrow Neck, Cylindrical, Round, HDPE, Rixius
Proveedor: RIXIUS
3010010002855W 3010001001810 3-0400-0250-28 3-010010002515 30100025018180 30100010028WC 41001200013WC
RIXI3010010002855WEA 1040 EUR
RIXI3010010002855W RIXI3010001001810 RIXI3-0400-0250-28 RIXI3-010010002515 RIXI30100025018180 RIXI30100010028WC RIXI41001200013WC
Bottles, Narrow Neck, Cylindrical, Round, HDPE, Rixius
Frascos Botellas de plástico
Hecho de HDPE.
  • Con o sin cierre
  • Buena resistencia química
  • Buena resistencia térmica
Botellas redondas cilíndricas
Información para pedidos: Los cierres deben de pedirse por separado.
Precaución:
*The product(s) on this page are outside the scope of the EU Directive 2019/904.