2-Propanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
86123.290EA 23.6 EUR
86123.290 86123.360 86123.410 86123.460
2-Propanol ≥70% (v/v), GPR RECTAPUR®
2-Propanol
Formula: (CH₃)₂CHOH
Número MDL: MFCD00011674
Núm. CAS: 67-63-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=470d05c77c566a481e050dc3c1a5ad7a31d76272&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (V/V) 68 --> 72 %
Density (20/4) 0.869 --> 0.883
n 20/D 1.137 --> 1.375
Evaporation residue Max. 20 ppm
Methanol Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Pb (Lead) Max. 5 ppm