Cabinas de flujo laminar Vertical, serie Aeolus
Proveedor: Azbil Telstar Technologies
1511963 1511964 1511965 1511966
135-2604EA 6032.96 EUR
135-2604 135-2605 135-2606 135-2607
Cabinas de flujo laminar Vertical, serie Aeolus
Vitrinas de gases y recintos Armarios de flujo laminar
Los modelos Aeolus V, son una serie de cabinas de flujo laminar vertical de alta calidad para manipular materiales no peligrosos que requieren un entorno libre de partículas. Estas cabinas ofrecen la más alta protección del producto. Las cabinas de flujo laminar vertical Aeolus V, han sido especialmente diseñados para trabajar en hospitales, farmacias, centros de FIV, control alimentario, horticultura cultivos in vitro y también en industrias electrónica, óptica, micromecánica, plástica, etc.
  • El ahorro de energía
  • Tamaño externo compacto sin partes que sobresalgan del cuerpo principal; fácil de limpiar
  • La iluminación LED proporciona una iluminación uniforme y minimiza la fatiga visual
  • Bajo nivel de ruido
  • Fácil de usar con panel de control intuitivo
  • Fácil instalación y servicio: 800 mm de profundidad permiten el paso a través de
  • Panel de control para visualización de alarmas y parámetros
  • Flexibilidad: cuatro modelos con diferentes anchos para adaptarse a todas las aplicaciones
Green line:
Se obtiene un consumo de energía muy bajo al adoptar: motores EC, iluminación LED, modo de flujo en espera
Todas las partes son renovables, incluso las metálicas, lo que prolonga la vida útil total de la cabina.
El prefiltro (G3) evita que el polvo, la suciedad y las partículas lleguen al filtro HEPA, lo que aumenta enormemente la vida útil del filtro HEPA.
Componentes de alta calidad:
Mueble de acero pintado al horno
Superficie de trabajo de acero inoxidable AISI-304 pulido
Filtro HEPA protegido con pantalla laminar para proporcionar un flujo vertical uniforme.
Laterales en cristal templado resistente a UVC
Frontal deslizante en cristal laminado