Pipetas monocanal mecánicas, volumen fijo o variable, Finnpipette™ F3
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
4640000 4640010 4640020 4640030 4640040 4640050 4640060 4640070 4640080 4640090 4650000 4650010 4650020 4650030 4650040 4650050 4650060 4650070 4650080 4650090 4650100 4640100
613-1459EA 396 EUR
613-1459 613-1460 613-1461 613-1462 613-1463 613-1464 613-1465 613-1466 613-1482 613-1483 613-1467 613-1468 613-1469 613-1470 613-1471 613-1472 613-1473 613-1474 613-1475 LABS4650090 LABS4650100 LABS4640100
Pipetas monocanal mecánicas, volumen fijo o variable, Finnpipette™ F3
Pipetas Micropipetas
Comodidad superior, rendimiento, confiabilidad y facilidad de mantenimiento en una de las pipetas más livianas disponibles en el mercado.
  • Mecanismo de ajuste de volumen avanzado (AVG): mecanismo modular de soporte autónomo que aumenta la exactitud, precisión y duración, con una fuerza ligera e incrementos pequeños para ajustar el volumen
  • Pantalla grande con números blancos sobre fondo negro para una mayor seguridad y visibilidad del volumen
  • Botón de pipeteado de doble acción con parte superior giratoria que evita la alteración accidental del volumen
  • Empuñadura superior ergonómica y movimiento de pipeteado de fuerza muy baja
  • Pistón Super Blow-Out para volúmenes de 50 µl e inferiores, lo que garantiza la dispensación de microgotas
  • Autoclavables (cono y expulsor de puntas)
* Micro
Información para pedidos: suministradas con 1 llave de abertura y calibración, 1 juego de mantenimiento (incl. lubricante y juntas tóricas), 1 gradilla x 96 Finntip Flex, 3 recipientes para reactivos desechables, informe de calibración, certificado de 3 años de garantía (prolongada a 5 años si se registra en la web) y la guía de usuario (inglés, francés, alemán y español).