Mouse recombinant HSP70-A1 (from E. coli)
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ADIESP502D ADIESP502F
ENZOADIESP502DEA 514 EUR
ENZOADIESP502D ENZOADIESP502F
Mouse recombinant HSP70-A1 (from E. coli)
Proteínas y Péptidos
Produced in E.coli.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Nombre de proteína / péptido HSP70-A1 HSP70-A1
Environmentally Preferable
Tipo de proteína / péptido Recombinant Recombinant
Especies Mouse Mouse
Fuente E. coli E. coli
Nivel de endotoxina Low Low
Pureza >90% (SDS-PAGE; Western blot)
Formulación Liquid. In 1× Dulbecco’s PBS, pH 7,4, containing 5,0 mm glutathione
Purification Purified by multi-step chromatography