Ac-YVAD-AFC
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260108M005
ALX260108M010
ENZOALX260108M005EA
192
EUR
ENZOALX260108M005
ENZOALX260108M010
Ac-YVAD-AFC
Proteínas y Péptidos
Substrate for caspase-1 and -4
Fluorogenic substrate for caspase-1 and -4.