Ac-LETD-AFC
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260118M005 ALX260118M010
ENZOALX260118M005EA 316 EUR
ENZOALX260118M005 ENZOALX260118M010
Ac-LETD-AFC
Proteínas y Péptidos
Caspase-8 substrate
Fluorogenic substrate for caspase-8.