N-(1-Naphthalenylsulfonyl)-Ile-Trp-aldehyde
Proveedor: ENZO LIFE SCIENCES
ALX260133M001 ALX260133M005
ENZOALX260133M001EA 209 EUR
ENZOALX260133M001 ENZOALX260133M005
N-(1-Naphthalenylsulfonyl)-Ile-Trp-aldehyde
Proteínas y Péptidos
Cathepsin-L inhibitor
Potent, selective and reversible inhibitor of human cathepsin L (IC50=1,9 nM). Inhibits release of Ca²⁺ and hydroxyproline from bone in vitro.
Order Now
ESPECIFICACIONES
Nombre de proteína / péptido N-(1-Naphthalenylsulfonyl)-Ile-Trp-aldehyde
Environmentally Preferable
Especies
Fuente
Pureza >97% (HPLC)