A new way of utilising synthetic nitrile polymer allows the production of a glove with a tip thickness of only 0,09 mm but with excellent tensile strength. This reduced glove weight can significantly minimise waste. The patented physical properties of the glove offer the fit and feel of latex while providing the chemical and mechanical protection of nitrile.
- No contiene látex de caucho natural, lo que reduce el potencial de reacciones asociadas al guante TIPO I
- Las puntas de los dedos con textura mejoran el agarre en seco y húmedo, con una sensibilidad táctil mejorada
- Más fuerte que el látex con mejor protección contra una amplia gama de productos químicos, incluidos los fármacos citotóxicos.
- Puños con cuentas para mayor resistencia y facilidad para ponerse
- Almacenamiento reducido: hasta un 50% más de guantes en una caja que los guantes convencionales en caja
- Protección antivirus según ISO 16604 procedimiento B: 2004
- Probado antiestático, cumple los requisitos definidos en EN 1149-5
Ideal para una protección integral en una amplia gama de procesos de laboratorio que incluyen química, bioquímica, microbiología, virología, ciencias biológicas, investigación biomédica, ciencia forense, fabricación de medicamentos no estériles, medio ambiente y alimentos.
Length: 240 mm (Size XS - M) or 250 mm (Size L - XL)
Thickness: 0,08 mm (palm), 0,09 mm (finger)
Colour: Grey
EN 374; EN 455-1/-2/-3; Cat. III; AQL 0,65
Food contact approved
Certificaciones: PPE Cat III (UE) 2016/425, EN 374-1 Tipo C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 0.65
Aprobados para el contacto con alimentos