VWR®, Cubetas de electroporación
Proveedor: VWR Collection
732-1135EA 202 EUR
732-1135 732-1136 732-1137
VWR®, Cubetas de electroporación
Cubetas Cubetas de electroporación
Estas cubetas de electroporación están hechas de policarbonato transparente de grado médico y son compatibles con todos los electroporadores comunes disponibles en el mercado.
  • Aluminio pulido para reducir la frecuencia del arco
  • Tapas de colores para facilitar la identificación de los tamaños de ranura
  • Tapas redondas para poder quitarlas fácilmente con una sola mano
Información para pedidos: Están disponibles con tres tamaños de ranura para aplicaciones comunes: 1 mm con la mayor intensidad de campo (adecuada para bacterias), 2 mm para requisitos intermedios y 4 mm con la menor intensidad de campo (adecuada para células de mamíferos y algunas células vegetales).
Envase: Esterilizados mediante radiación gamma y envasados individualmente para garantizar la esterilidad.