pH electrodes, Sentix® IDS
Proveedor: WTW
103740 103780 103750 103741
662-1249EA 297 EUR
662-1249 662-1254 662-1253 662-1250
pH electrodes, Sentix® IDS
Electrodos Electrodos pH
Tecnología de sensor mejorada de alta calidad combinada con la mayoría de los dispositivos electrónicos de medición modernos.
  • Inteligente: el medidor reconoce automáticamente los electrodos y cada sensor se identifica con exactitud
  • Digital: las señales de medición se procesan digitalmente, lo que proporciona datos muy precisos
  • Comparación de la integridad de la medición de los electrodos mediante QSC (Control de calidad del sensor)
  • Los electrodos IDS almacenan su número de serie y sus registros de calibración
Ø×L: 12×120 mm
Información para pedidos: Varias longitudes de cable disponibles.