Criocajas, 133 × 133 mm
Proveedor: TENAK
TE22144 TE22142 TE22140 TE22136 TE22134 TE22120 TE22110 TE22108 TE22106 TE22050 TE22025 TE22020 TE22015 TE22010 TE22005 TE22100 TE22111
479-0693EA 2.7 EUR
479-0693 479-0692 479-0691 479-0690 479-0689 479-0686 479-0685 479-0684 479-0683 479-0673 479-0672 479-0671 479-0670 479-0669 479-0668 479-0678 TENATE22111
Criocajas, 133 × 133 mm
Cajas Criocajas
Tableros de fibra/cartón criorresistentes.
  • Hidrófugo para mayor duración
  • Posibilidad de diversas combinaciones con distintos divisores (pedido por separado)
  • Disponibles en 3 alturas diferentes y 5 colores
Para almacenamiento de crioviales a bajas temperaturas.
*La altura indicada es la interior.