Tapón de goma, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
292062803 292061301
215-4191EA 35.6 EUR
215-4191 SCOT292061301
Tapón de goma, DURAN®
Tapones Tapones de Goma
Este cierre de goma de bromobutilo proporciona un sello hermético a los gases para todas las botellas de laboratorio GL 25 y GL 45 con tamaños de 10 a 20000 ml.
  • Material elástico para un sellado automático confiable después de la perforación de la aguja
  • La superficie superior presenta siete impresiones hemisféricas numeradas para perforar agujas
  • Resistente a temperaturas de –50 a +121 ° C
Adecuado para almacenar materiales sensibles al oxígeno, cultivo de microorganismos anaerobios (se recomiendan botellas resistentes a la presión), estudios aeróbicosMore Product Information