Cilindros de medición, Super duty, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
213942406 213943608 213944407 213945403
SCOT213942406EA 103 EUR
SCOT213942406 SCOT213943608 SCOT213944407 SCOT213945403
Cilindros de medición, Super duty, DURAN®
Probetas Probetas graduadas
DURAN®, vidrio de borosilicato, clase B, forma baja.
  • Muy buena resistencia química, resistencia a altas temperaturas y mínima expansión térmica.
  • Escala blanca de fácil lectura, cerámica blanca altamente duradera
  • Económico
  • Mayor seguridad debido a un menor riesgo de rotura
  • Suministrado con certificado de lote
Ideal para aplicaciones exigentes como operaciones de campo, capacitación académica y profesional y estrés frecuente debido al lavado automático.
Certificaciones: Estándar de la USP; ISO 4788; con código de lote.