Silicagel Rubin 1-3 mm agente desecante exento de cobalto, with moisture indicator, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
85815-1KG 85815-2.5KG
85815-1KGEA 106 EUR
85815-1KG 85815-2.5KG
Silicagel Rubin 1-3 mm agente desecante exento de cobalto, with moisture indicator, Fluka™
Silicagel Rubin
Drying agent with moisture indicator and free from cobalt.
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2,230 °C
Pto. de fusión: 1,600 °C
Densidad: 2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 112926-00-8
EINECS: 231-545-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance complying
Loss on drying (150°C, 3h) Max. 2 %
Water absorbing capacity Min. 20 %
Sieve analysis 1-3 mm Min. 95 %
Change complying
Composition SiO₂, 96%
Particle Size 1-3 mm