Botella de vidrio de fase móvil HPLC y tapa de conexión, DURAN®
Proveedor: DWK Life Sciences
1129820 1129821
215-2063EA 143 EUR
215-2063 215-2064
Botella de vidrio de fase móvil HPLC y tapa de conexión, DURAN®
Frascos Botellas para HPLC
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, with blue PP screw cap.
  • Posibilidad de conexión de mangueras de diferentes diámetros (1,6 y 3,2 mm) y sistemas ecualizadores de presión estériles
  • Los puertos no utilizados se pueden sellar con obturadores de silicona
  • Resistencia a la presión conforme a DIN ISO 1595
Aplicaciones más habituales: transferencia segura de medios líquidos con un sistema cerrado y estéril (evaporación reducida). Con escala de fácil lectura y amplia zona de etiquetado para un marcado. Sistema completo que comprende una botella deMore Product Information