Strips of 12 PCR tubes with detached cap strips
Proveedor: Brand
781280 781290
BRND781280EA 188 EUR
BRND781280 BRND781290
Strips of 12 PCR tubes with detached cap strips
Tubos Tubos para PCR
PP, clear.
  • DNase, DNA and RNase-free
Las tapas abombadas, separadas de la tira de tubos, están disponibles en tiras de 12 unidades. Garantizan un cierre seguro.
Certificaciones: DIN EN 285