VWR®, Cajas criogénicas, tamaño medio, 136x66,5 mm
Proveedor: VWR Collection
479-7001EA 42.2 EUR
479-7001 479-7002 479-7003 479-7004 479-7000
VWR®, Cajas criogénicas, tamaño medio, 136x66,5 mm
Cajas Criocajas
Caja de cartón ondulado.
  • Revestimiento impermeable
  • Congelable hasta -140 °C
  • Disponible con o sin separadores
  • En diferentes alturas y cinco colores
Para el almacenamiento de crioviales a bajas temperaturas.