buretas automáticas, patrón de Pellet, clase AS
Proveedor: DWK Life Sciences
243172704 243173306 243173606 243172753 243173355 243173655
SCOT243172704EA 320 EUR
SCOT243172704 SCOT243173306 SCOT243173606 SCOT243172753 SCOT243173355 SCOT243173655
buretas automáticas, patrón de Pellet, clase AS
Buretas
Bureta automática Pellet, vidrio de borosilicato DURAN®, con llave de PTFE, clase AS.
  • 30 segundos de tiempo de espera
  • Franja de Schellbach y graduaciones principales como divisiones circulares
  • Se suministra con botella reservorio y bola de soplado.
Certificaciones: DIN EN ISO 385