Microcentrifuges, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Proveedor: EPPENDORF
5452000.010 5453000.015
521-2638EA 1150 EUR
521-2638 521-2639
Microcentrifuges, MiniSpin® / MiniSpin® Plus (General Lab Product)
Centrífugas Microcentrífugas
Estas microcentrífugas son fáciles de usar e ideales para investigación, estaciones de trabajo y trabajo práctico.
  • Tamaño muy reducido
  • Estables y silenciosas
  • Botón de centrifugado breve independiente para ciclos rápidos
  • Tapa de apertura automática al final del ciclo para reducir el tiempo de procesamiento
  • Incluyen una pantalla digital para el tiempo y la velocidad, y un temporizador de 15 segundos a 30 minutos para MiniSpin® y de 15 segundos a 99 minutos para MiniSpin® Plus
Información de suministro: Supplied with a fixed angle microtube rotor.