Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H66414.14 H66414.22 H66414.36
H66414.14EA 45.7 EUR
H66414.14 H66414.22 H66414.36
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride 50% in methanol
Trimethyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]ammonium chloride
Precaución: Hygroscopic. Store under nitrogen.
Formula: C₉H₂₄ClNO₃Si
Densidad: 0,930
Pto. de inflamación: 11 °C (52 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00054225
Núm. CAS: 35141-36-7
EINECS: 252-393-5
UN: 1230
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Non-Aqueous Acid-Base Titration) 48.0 - 52.0%
Refractive Index 1.3970