Sodio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) in water solución volumétrica
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
181692.1211 181692.1315
APPC181692.1211EA 35.7 EUR
APPC181692.1211 APPC181692.1315
Sodio hidróxido 0.5 mol/l (0.5 N) in water solución volumétrica
Sodio hidróxido
Absorbs CO₂ from air, miscible with water.
Formula: NaOH
Densidad: 1,021 g/cm³
Número MDL: MFCD00003548
Núm. CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Titer at 20 °C 0.999 - 1.001
Uncertainty See Certificate
Traceability NIST
pH 13.5