Microcentrífugas, alta velocidad, universales, 5430/5430 R (General Lab Product)
Proveedor: EPPENDORF
5428000.610 5427000.015 5427000.210 5427000.415 5427000.610 5428000.010 5428000.205 5428000.410 5427000.178
521-2647EA 7539 EUR
521-2647 521-4287 521-2634 521-2635 521-4288 521-2636 521-2646 521-2637 521-2785
Microcentrífugas, alta velocidad, universales, 5430/5430 R (General Lab Product)
Centrífugas Microcentrífugas
These unique cross-over centrifuges combine the best features of a microcentrifuge (small footprint) and multipurpose centrifuge (versatility) in one instrument.
  • Se puede acoplar a 12 rotores distintos para diversas aplicaciones (microtubos, tiras de PCR, tubos criogénicos, tubos Falcon, placas de PCR, placas Deep Well y portaobjetos)
  • Capacidad para almacenar hasta 50 programas (botones de carga rápida y registro de parámetros)
  • Menú de interfaz de usuario de fácil uso multilingüe (4 idiomas)
  • Pantalla LCD gráfica con retroiluminación