Hipoclorito de sodio solución 5% (w/w), grado técnico
Proveedor: PanReac AppliChem
Peligro
212297.1214 212297.1211
APPC212297.1214EA 112 EUR
APPC212297.1214 APPC212297.1211
Hipoclorito de sodio solución 5% (w/w), grado técnico
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
UN: 1791
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (iodometr.) 5% ± 0.5% (At the moment of the batch analysis)