Centrífugas de sobremesa, ventiladas/refrigeradas, 5702 / 5702 R / 5702 RH (producto de laboratorio general)
Proveedor: EPPENDORF
5702000.320 5702000.010 5703000.010 5703000.320 5703000.425 5704000.010 5702000.515
521-2405EA 3409 EUR
521-2405 EPPE5702000.010 EPPE5703000.010 EPPE5703000.320 EPPE5703000.425 EPPE5704000.010 EPPE5702000.515
Centrífugas de sobremesa, ventiladas/refrigeradas, 5702 / 5702 R / 5702 RH (producto de laboratorio general)
Centrífugas Centrífugas de sobremesa
La gama de centrífugas 5702 es perfecta para las tareas médicas habituales y la investigación clínica y biotecnológica.
  • Panel de control fácil de usar con un pequeño número de teclas de función claramente etiquetadas y pantalla LCD de fácil lectura
  • La velocidad se puede configurar desde 100 min⁻¹ hasta un máximo de 4400 min⁻¹
  • Bloqueo de tapa automático y motorizado
  • Arranque y frenado lentos mediante la función SOFT
  • Cámara del rotor de acero inoxidable (a prueba de óxido)
  • Función FastTemp para un preenfriamiento rápido (5702 R/RH)
  • El calentamiento
More Product Information
Order Now
ESPECIFICACIONES
Modelo 5702 5702 R 5702 RH
Environmentally Preferable Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact Low Manufacturing Impact
Capacidad máx. 4×100 ml 4×100 ml 4×100 ml
Max. speed 4400 min⁻¹ 4400 min⁻¹ 4400 min⁻¹
FCR máx. 3000 ×g 3000 ×g 3000 ×g
FCR máx., rotor angular 1900 ×g 1900 ×g 1900 ×g
Refrigerated Yes Yes
Temperatura –9...+40 °C –9...+42 °C
Tiempo de aceleración/frenado <25/25 s <25/25 s <25/25 s
Temporizador 0 - 99 min, with continuous run function 0 - 99 min, with continuous run function 0 - 99 min, with continuous run function
Nivel de ruido <52 dB(A) <46 dB(A) <46 dB(A)
Alimentación 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz 230 V, 50 – 60 Hz
Consumo de energía 200 W 380 W 380 W
Ancho × Fondo × Alto 320×400×240 mm 380×580×260 mm 380×580×260 mm
Peso 20 kg 36 kg 36 kg
Certificación ambiental Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001 Renewable Energy Certificate, ISO 14001