Cerio (IV) óxido 20% in water, colloidal dispersion
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
Dióxido de cerio
40125.22
40125.36
40125.A3
40125.22EA
44.2
EUR
40125.22
40125.36
40125.A3
Cerio (IV) óxido 20% in water, colloidal dispersion
Cerio (IV) óxido
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2 mol/mol 0.4 acetate, pH 3.0
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 0.01-0.02 Micron Particles, in Liquid
Density: 1.22
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010933
Formula:
CeO₂ MW: 172.11 g/mol Pto. Ebullición: 3468 Pto. de fusión: 2000 Densidad: 1.22 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010933 Núm. CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 Índice Merck: 12,02035 |