Aluminio ≥90% estabilizado, en polvo fino, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Estabilización:
Stabilised with fat ∼ 2%
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01056.0250
1.01056.1000
1.01056.0250EA
105
EUR
1.01056.0250
1.01056.1000
Aluminio ≥90% estabilizado, en polvo fino, Supelco®
Aluminio
Formula:
Al Pto. Ebullición: 2467 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 660 °C Densidad: 2,70 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00134029 Núm. CAS: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 UN: 1396 ADR: 4.3,II |
Resultados test especificaciones
Assay (complexometric) | ≥ 90.0 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.03 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0005 % |
Fe (Iron) | ≤ 1.0 % |
Fat | passes test |