Cesio ≥99.8% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
43005.03 43005.06 43005.18
43005.03EA 160 EUR
43005.03 43005.06 43005.18
Cesio ≥99.8% (metals basis)
Cesio
Purity: 99.8% CAS No.: 7440-46-2 Physical Form: Ampouled Odour: Odourless UN No.: 1407 MDL No.: MFCD00134037
Formula: Cs
Pto. Ebullición: 705 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 28,5 °C
Densidad: 1,873 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00134037
Núm. CAS: 7440-46-2
EINECS: 231-155-4
UN: 1407
ADR: 4.3,I
Índice Merck: 12,02051