Magnesio 99+%, en cinta
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
413380250 413381000
ACRO413380250EA 63.8 EUR
ACRO413380250 ACRO413381000
Magnesio 99+%, en cinta
Magnesio
Formula: Mg
Pto. Ebullición: 1107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 651 °C
Densidad: 1,74 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 500 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Índice Merck: 13,05675
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Silver white Metallic ribbon
Assay ≥99.0 %
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm
Zinc (Zn) ≤200 ppm